Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons d’échantillons Kimble™
Code produit 12184001
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
12184001 13-425 144 pièces
17781078 18-400 144 pièces
15365536 15-425 144 pièces
10701574 20-400 144 pièces
11853133 24-400 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12184001 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7380213425
Edge
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
  • Compatibles avec les flacons de culture et les flacons à vis
  • Matériau à base de phénol noir spécial (chargé de bois) très résistant aux effets de la température et de la vapeur présents dans l’autoclavage
  • Incluent un joint en caoutchouc revêtu de PTFE intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 13-425
Matériau de revêtement PTFE, caoutchouc
Type de produit Bouchon à vis
Matériau Phénolique
Couleur Noir