Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Wheaton™ conditionnées individuellement
Code produit 16488965 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives unitSize
16488965 25 ml 0,2 ml 10 ml 200 pièces
16458965 1 ml 0,1 mL 0,3 ml 1000 pièces
16468965 1 ml 0,01 mL 0,3 ml 1000 pièces
16448965 10 ml 0,1 mL 3 ml 200 pièces
16408975 5 ml 0,1 mL 2 ml 200 pièces
16498965 50 ml 0,5 ml 10 ml 100 pièces
16478965 2 ml 0,01 mL 0,3 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16488965 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5690025210
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stérilisé par irradiation et adapté aux travaux de culture tissulaire.
  • Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
  • Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
  • Le format 5 ml est désormais disponible en deux parties.
  • L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
  • Calibré “Livrer” pourboire
Informations sur la commande
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Certifications/Conformité ASTM E934
Diamètre (métrique) externe 1,5 mm
Matériau Plastic (Plastique)
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture de tissu
Graduée Oui
Graduations 0,2 ml
Graduations négatives 10 ml
Quantité 50/sachet, 200/boîte
Tolérance ± 0,5 ml
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (impérial) 0,84 oz.
Couleur Vert
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique