Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs en chiffon bleu Kimtech™ Process
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- 1 boîte de chiffons bleus
- Idéaux pour les nettoyages répétés avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches
- Système mobile en boîte BRAG permettant d’accéder immédiatement à des essuyeurs protégés de manière hygiénique en déplacement
- 100 % sans silicone
- Contribuent à maximiser l’efficacité et la productivité tout en réduisant les coûts
- Compatibles avec les distributeurs d’essuyeurs Kimberly-Clark Professional (codes produits 6146, 6154 et 6155)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur de processus |
| Longueur (impériale) | 9,055 in |
| Longueur (métrique) | 30,7 cm |
| Largeur (impériale) | 9,055 in |
| Largeur (métrique) | 42,6 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage répétitif avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches |
| Épaisseur | 2 plis |
| Afficher plus |