Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Lingettes pour solvants 7757
Code produit 17132242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30,4 x 15,2 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17132242 30,4 x 15,2 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17132242 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7757
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lingettes nettoyantes hygiéniques, avec les Wettask™ Un distributeur de rouleau d'essuie-tout, un seau et le produit chimique ou désinfectant de votre choix permettent de maîtriser les coûts et d'améliorer la sécurité dans les environnements de soins de santé très fréquentés. Quantité 6 rouleaux x 140 lingettes blanches (840 au total).
  • Chaque rouleau de recharge contient 140 lingettes blanches sèches, prêtes à être imprégnées du produit chimique ou désinfectant de votre choix.
  • Idéal pour la prévention des infections dans les environnements de soins de santé très fréquentés.
  • Conçu pour être utilisé avec le Wettask™ Seau distributeur de rouleaux de lingettes nettoyantes (code produit 7919), un système de nettoyage hermétique et rechargeable utilisant ces lingettes avec le produit chimique ou désinfectant de votre choix.
  • Le couvercle à fermeture automatique élimine le risque que les lingettes nettoyantes sèchent et perdent leur efficacité désinfectante, contribue à maîtriser les coûts des désinfectants et des produits d'hygiène et améliore la sécurité en réduisant les déversements.
  • Lingettes sèches hygiéniques résistantes aux moisissures et aux bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette spécialisée
Longueur (impériale) 10,23 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 10,23 in
Largeur (métrique) 12,7 cm
Matériau Fibre synthétique
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 30,4 x 15,2 cm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Parfait pour le contrôle des infections dans les environnements de soins de santé fréquentés
À utiliser avec (équipement) Seaux distributeurs de rouleaux d’essuyeurs WetTask™ (7918 et 7919)