Learn More
Diba Frittages Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Code produit 15865524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
10 μm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
35 mm
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) externe unitSize
15865524 5 μm 15 mm 20 pièces
15885534 5 μm 35 mm 20 pièces
15875524 10 μm 15 mm 20 pièces
15895534 10 μm 35 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15865524 Fournisseur Diba Code fournisseur 006FR1505
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application.
Faites correspondre l’ID des colonnes pour sélectionner le fritté adéquat.
Spécification
Diamètre (impériale) du fritté 0,5 in
Diamètre (impériale) externe 0,5 in
Diamètre (métrique) du fritté 15 mm
Diamètre (métrique) externe 15 mm
À utiliser avec (équipement) Colonnes de chromatographie en verre vide
Matériau PTFE
Porosité 5 μm
Dimensions 15 mm
Type Fritté universel