Learn More
HUBER Circulateurs à immersion KISS E
Code produit 15682707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15682707 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15682707 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2035.0012.98
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les thermostats à immersion sont adaptés à la régulation de la température de tout bain car la pince de serrage permet l’installation aisée des thermostats sur différents récipients. Les températures inférieures sont obtenues en association avec un bain réfrigéré ou un refroidisseur à immersion.
  • Les températures inférieures sont obtenues en association avec un bain réfrigéré ou un refroidisseur à immersion
  • Équipé d’une protection contre la surchauffe et le niveau faible pour la classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
  • Peut être utilisé pour les applications connectées de l’extérieur à l’aide de raccords de pompe situés à l’arrière
  • Contrôleur de température KISS
  • Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
  • Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
  • Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
  • Interfaces USB et RS232
  • Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
  • Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Type de contrôleur KISS
Certifications/Conformité III/FL (DIN 12876)
Gamme de températures de 25°C à 200°C
Type Thermostat à immersion KISS E
Capacité de chauffage 1,5-2,1 kW
Pression max. 14 L/min ; 0,25 bar
Modèle KISS E
Profondeur (métrique) 163 mm
Poids (impériale) 7 lb
Poids (métrique) 4 kg
Tension 220/240 V
Ampérage 10 A
Fréquence 50/60 Hz