Learn More
Tork Tork Torchon pour Cuisine blanc W4, Ultra-absorbant, 4 x 75 chiffons, 473179
Tous les produits Tork Produits
Description
- Évitez d'acheter plusieurs types de chiffons différents pour la cuisine: cet épais torchon à base de coton est polyvalent
- Ultra-absorbant et doux, ce torchon de cuisine permet d'épongez rapidement les liquides les plus tenaces
- Nettoyez les surfaces chaudes en toute sécurité et avec succès grâce à ce torchon résistant à la chaleur
- Transportez, ouvrez et jetez l'emballage facilement grâce à la boîte Tork Easy Handling™ contenant les torchons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleaning Cloth |
| Longueur (impériale) | 16.34 in. |
| Longueur (métrique) | 41.5 cm |
| Largeur (impériale) | 13.98 in. |
| Largeur (métrique) | 35.5 cm |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 300/Cs. |
| Épaisseur | 1-ply |