Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8824 Mouchoirs en papier 3 plis, boîtes de 12 mouchoirs plats
Description
- Chaque boîte individuelle de mouchoirs contient 72 mouchoirs blancs à 3 plis, mesurant chacun 20 cm (L) x 20 cm (l).
- Kleenex™ Les mouchoirs sont distribués à partir d'une boîte plate pour une image élégante et professionnelle
- Mouchoirs en papier doux à 3 plis avec Kleenex qualité conforme aux normes
- Produit à partir de FSC Bois certifié FSC (Forest Stewardship Council), 90 % de fibres vierges et 10 % de fibres recyclées
- Compatible avec le Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de mouchoirs en papier (code produit 7820)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mouchoir en papier |
| Longueur (impériale) | 9,3 in |
| Longueur (métrique) | 23.8 cm |
| Largeur (impériale) | 7,8 in |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Oficinas, gimnasios, hoteles, grandes oficinas, empresas de limpieza, baños |
| Quantité d’emballage | 72 x 12 boîtes (864 au total) |