Learn More
Kimberly-Clark Professional Kleenex™ Mouchoirs en papier 8827
Code produit 30536319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 24 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
30536319 40 x 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30536319 Fournisseur Kimberly-Clark Professional Code fournisseur 8827
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les mouchoirs en papier sont doux et luxueux, offrant un soin de qualité supérieure et conditionnés dans une boîte de taille standard compatible avec la plupart des distributeurs de mouchoirs.
  • Chaque boîte individuelle de mouchoirs contient 100 mouchoirs blancs à 2 plis, mesurant chacun 20,6 x 20 cm.
  • Mouchoirs en papier doux pour le visage avec Kleenex™ Qualité standard, idéal pour une utilisation dans les maisons, les bureaux et les salles de bains.
  • Cette boîte de Kleenex™ Les tissus sont produits à partir de FSC bois certifié (Forest Stewardship Council)
  • Des soins sans compromis pour une hygiène renforcée au travail, assurés par une entreprise de confiance. Kleenex™ marque
  • Boîtier autonome ou compatible avec le Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de mouchoirs en papier (code produit 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mouchoir en papier
Longueur (impériale) 15,7 in
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité FSC Agréé
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 40 x 24 cm
À utiliser avec (application) Bureaux, lieux de travail, domicile
Épaisseur 2-ply