Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Mouchoirs en papier, boîtes de mouchoirs 2 plis
Code produit 12615636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
21 x 20 cm
21,5 x 18,6 cm
Quantité d’emballage:
100 feuilles x 21 boîtes distributrices
90 feuilles x 12 cubes distributeurs
Conditionnement:
12 pièces
21 SET
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
12615636 21 x 20 cm 90 feuilles x 12 cubes distributeurs 12 pièces
11725383 21,5 x 18,6 cm 100 feuilles x 21 boîtes distributrices 21 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12615636 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8834
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des mouchoirs en papier doux et luxueux pour un soin du visage de qualité supérieure. Emballé dans une boîte à mouchoirs pour une image élégante et professionnelle. Chaque boîte contient des mouchoirs en papier double épaisseur de haute qualité, doux, résistants et absorbants, fabriqués à partir de FSC fibres certifiées.
  • Chaque boîte individuelle de mouchoirs contient des mouchoirs à 2 plis.
  • Les mouchoirs sont distribués à partir d'une élégante boîte à mouchoirs pour une image de haute qualité
  • Mouchoirs en papier doux, idéaux pour une utilisation à la maison, au bureau et dans les toilettes.
  • Produit à partir de FSC bois certifié (Forest Stewardship Council)
  • Des soins sans compromis pour une hygiène renforcée au travail, assurés par une entreprise de confiance. Kleenex™ marque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mouchoir en papier
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 9,2 in
Largeur (métrique) 20 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Certification FSC
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 21 x 20 cm
À utiliser avec (application) Bureaux, clubs de fitness, hôtels, grands bureaux, entreprises de nettoyage, sanitaires
Quantité d’emballage 90 feuilles x 12 cubes distributeurs
Épaisseur 2 plis