Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Essuie-mains en papier 3 plis Interfold 6710, paquets de 15
Description
15 paquets x 96 feuilles blanches 3 plis (1 440 au total). Un paquet de serviettes à mains pliées en V contient 96 serviettes douces, moelleuses et épaisses 3 plis. Contribuez au respect des normes d'hygiène des mains et offrez une expérience agréable dans vos sanitaires. Kleenex Serviettes pour les mains ultra-pliées. Séchage des mains efficace et performant qui génère moins de déchets grâce à… Airflex Technologie dans ces essuie-mains en papier Les essuie-mains en papier sont FSC et certifiée écolabel européen pour l'hygiène des mains avec garantie environnementale. certifié pour le contact alimentaire Kleenex Les serviettes de toilette Ultra Interfold sont les préférées des utilisateurs pour un confort inégalé dans les sanitaires haut de gamme. Améliorez votre expérience aux toilettes avec ces serviettes fiables et familières. Kleenex une marque conçue pour offrir une expérience inégalée tout en soutenant des normes d'hygiène élevées sur le lieu de travail. Kleenex Les serviettes à mains Ultra Interfold sont les plus appréciées des utilisateurs pour un soin inégalé dans les sanitaires haut de gamme. Les essuie-mains en papier triple épaisseur, doux, moelleux et épais, témoignent de votre attention envers les utilisateurs, tandis que Airflex La technologie intégrée à chaque serviette jetable permet un séchage des mains efficace et rapide et contribue au respect de normes d'hygiène élevées dans les sanitaires. Les essuie-tout en papier enchevêtrés, ou essuie-tout en papier à pli en V, sont conçus pour distribuer un essuie-mains en papier à la fois. Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise. La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée. Ces essuie-mains disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Options pour les distributeurs d'essuie-mains en papier : Distributeurs Aquarius en blanc ou en noir (codes produits 6945 et 7171), un distributeur haute capacité (code 9962) et un distributeur en acier inoxydable haut de gamme (code 8971). FSC et certifiée écolabel européen pour son engagement environnemental. Certifiés pour le contact alimentaire. Un extrait de Kleenex Les essuie-tout Ultra interfold contiennent 96 serviettes à mains pliées en V. Chaque rouleau d'essuie-tout triple épaisseur mesure 31,8 cm x 21,5 cm. 15 paquets x 96 feuilles blanches, 3 plis (1 440 au total)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Serviette à main pliée |
| Longueur (impériale) | 12,5 in |
| Longueur (métrique) | 55.6 cm |
| Largeur (impériale) | 1.29 ft. |
| Largeur (métrique) | 39.7 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 31.8 x 21.5 cm |
| Format | Plié |
| À utiliser avec (application) | Environnements de toilettes fréquentés |
| Afficher plus |