Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Essuie-mains en papier à 2 plis pliés
Description
Includes
30 kits x 94 essuie-tout
Serviettes à mains pliées en accordéon, distribuées une à une, réduisant le gaspillage et minimisant la fréquence et le coût des recharges. Fabriquées à partir d'un matériau unique. Airflex Technologie. Douce, résistante et très absorbante, même mouillée. Serviettes douces, résistantes et absorbantes offrant une sensation de qualité à chaque utilisation FSC certifié compatible avec les distributeurs de serviettes pliées Aquarius (codes produits 6945, 6956 et 7171) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs de serviettes pliées (codes produits 8971 et 9962). Améliorez votre expérience aux toilettes avec une marque de confiance et familière. Kleenex une marque conçue pour offrir une expérience inégalée tout en soutenant des normes d'hygiène élevées sur le lieu de travail. Kleenex Les grandes serviettes de toilette pliées en accordéon sont les serviettes de toilette pliées de prédilection pour un confort comme à la maison et un soin inégalé dans les salles de bains haut de gamme. Les essuie-tout doux et délicats à 2 plis montrent aux utilisateurs que vous vous souciez d'eux, tandis que Airflex La technologie intégrée à chaque serviette jetable permet un séchage des mains efficace et rapide et contribue au respect de normes d'hygiène élevées dans les sanitaires. Les essuie-mains en papier à pliage en V, également appelés essuie-mains à pliage en V, sont conçus pour distribuer un essuie-mains à la fois. Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise. La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée. Ces essuie-mains disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Options pour les distributeurs d'essuie-mains en papier : Distributeurs Aquarius en blanc ou en noir (codes produits 6945 et 7171), un distributeur haute capacité (code 9962) et un distributeur en acier inoxydable haut de gamme (code 8971). FSC et certifiée écolabel européen pour son engagement environnemental. Certifiés pour le contact alimentaire. Un extrait de Kleenex Les grands essuie-mains en papier pliés en V contiennent 124 essuie-mains pliés en V.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Serviette à main pliée |
| Longueur (impériale) | 1.81 ft. |
| Longueur (métrique) | 41,5 cm |
| Largeur (impériale) | 1.23 ft. |
| Largeur (métrique) | 21,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 41,5 x 21,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Zones de contact alimentaire, toilettes de bureaux et d'hôtels |
| Quantité d’emballage | 30 paquets x 94 feuilles (2820 feuilles) |
| Afficher plus |