Learn More
Wagner Munz™ Banc chauffant Kofler
Code produit 10557411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10557411 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10557411 Fournisseur Wagner Munz™ Code fournisseur 50400
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Déterminez les caractéristiques de diverses substances grâce à ce banc chauffant Kofler. Les bancs chauffants Wagner Munz™ Kofler permettent d’identifier rapidement les substances organiques et comportent un système de réglage de l’échelle de la tem
  • Banc chauffant Kofler
  • Inclut : 8 substances standard, une boîte de sept tubes standard non certifiés et un kit de substances d’étalonnage
  • Diverses caractéristiques peuvent être observées simultanément
  • Marquage CE
Spécification
Type de produit Banc chauffant Kofler
Tension 230 V
Puissance 100 W
Précision ±1°C
Profondeur (métrique) 10 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 100 W
À utiliser avec (application) Déterminer la pureté d’une substance
Hauteur (métrique) 14 cm
Comprend Compris avec 8 substances standard avec une boîte de sept tubes standard non certifiés, kit de substances d’étalonnage
Longueur (métrique) 43 cm
Plage de températures (métrique) 49°C à 260°C
Poids (métrique) 2,5 kg
Fréquence 50/60 Hz