Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à manchon en caoutchouc blanc creux Kimble™ Kontes™
Code produit 15857691 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,4cm
2,4cm
Joint conique standard:
14/20
24/40 ; 24/20
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Joint conique standard Conditionnement
15857691 1,4cm 14/20 50 pièces
12859518 1,4cm 14/20 1 pièce
12869518 2,4cm 24/40 ; 24/20 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15857691 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7742610014
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bouchon creux s’adapte au col de l’appareil de verrerie. La série 774261 peut être utilisée jusqu’à 125°C pendant 8 heures.
  • Bouchon avec extension du manchon pour s’adapter au col de l’appareil et assurer une parfaite étanchéité
  • Le diaphragme peut être perforé avec une aiguille de seringue
  • À utiliser pour dégazer les tubes à échantillon RMN, comme un évent de pression ou pour ajouter le réactif par seringue
Spécification
Diamètre (métrique) 1,4cm
À utiliser avec (équipement) Tubes RMN, évent de pression ou ajout de réactifs par seringue
Joint conique standard 14/20
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Diamètre (métrique) supérieur 14 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon de manchon de type prise
Forme Cylindrical
Stérilité Non-sterile
Stopper Number 14