Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse réfrigérée grande capacité KR4i
Assurez une reproductibilité cycle après cycle et contrôlez la température des échantillons de façon très précise grâce à la centrifugeuse réfrigérée grande capacité Thermo Scientific™ KR4i.
Spécification
| Réfrigéré | Yes |
|---|---|
| Poids net | £ 762 (346 kg) |
| Stockage de programmes | 24 programmes , mot de passe individuel |
| Capacité | 6 x 1000 ml ; 12 x quin ou quad poches de sang |
| Vitesse max. | 4250rpm |
Description
Assurez une reproductibilité cycle après cycle et contrôlez la température des échantillons de façon très précise grâce à la centrifugeuse réfrigérée grande capacité Thermo Scientific™ KR4i, une centrifugeuse compacte et polyvalente, idéale pour les applications cliniques à cadence élevée et la recherche génomique, protéomique et biochimique. Cette centrifugeuse multifonction à basse vitesse et grande capacité traite un grand nombre et de grands volumes d’échantillons et offre des performances exceptionnelles, le tout dans un modèle réfrigéré sur pieds.
Non commercialisé en Amérique du Nord. Consultez votre revendeur local pour découvrir d’autres produits.
Polyvalence :
- L’accessoire de transfusion de la centrifugeuse vous permet de traiter jusqu’à 12 inches de sang quadruples ou quintuples avec ou sans filtres.
- Des rotors grande capacité sont disponibles pour les applications pharmaceutiques, cliniques, de génomique, de protéomique, de biochimie, de recherche pathologique, RIA et à gros volumes.
- Dotée de trois rotors swing-out, d’un grand choix d’accessoires et d’une capacité inégalée de microplaques, cette centrifugeuse vous permet de traiter jusqu’à 48 microplaques standard ou 12 à 18 plaques Deepwell en un seul cycle.
Précision et fiabilité :
- Reproductibilité d’un cycle à l’autre garantie à vie par le facteur automatique de haute reproductibilité (intégrale). Idéale pour la production de plaquettes
- Véritable FCR : Via le rayon programmé qui permet d’utiliser des adaptateurs
- Gestion soignée des échantillons : Les liners permettent d’insérer ou de retirer les poches de sang facilement.
- Sonde thermique et logiciel indépendant de la cuve pour une régulation précise de la température des échantillons
- Système de commande graphique intuitif à microprocesseur VIDEOset™ avec images et messages
Une sécurité inégalée :
- Les nacelles et porteurs de microplaques étanches sont certifiés conformes à la norme CEI 1010-2-020 pour le confinement biologique par le CAMR™ (Porton Down).
- Cette centrifugeuse offre les caractéristiques suivantes : détection de balourd, blindage de cuve, double mécanisme de verrouillage du couvercle, limitation du courant et protection contre la surchauffe.
- La reconnaissance automatique des rotors évite des vitesses excessives.
Une gestion complète des données :
- Grâce au système de contrôle qualité réseau intégré Thermo Scientific CQCS, la centrifugeuse vous offre une traçabilité optimale conformément aux normes BPL, BPF et ISO 9000.
- Intégration de 32 centrifugeuses dans un réseau unique pour faciliter la collecte, le stockage et le traitement des données par des systèmes de gestion de l’information du laboratoire (LIMS) ou sur des cahiers électroniques de laboratoire.
Disponibilité du rotor :
- Le rotor swing-out caréné RP6 (idéal pour les laboratoires cliniques et de recherche fondamentale) offre une capacité maximale de 6 flacons de 1 000 ml ou 12 inches de sang quadruples ou quintuples de 550 ml avec filtres
- Le rotor swing-out RC6 avec nacelles rondes étanches ou nacelles ovales pour poches de sang est adapté à divers types d’applications
- Rotor swing-out caréné RC4 avec capacité maximale de 4 flacons de 1 600 ml ou 8 inches de sang triples, quadruples ou quintuples de 550 ml
- Rotor de diagnostic RHK4B destiné à être utilisé avec des portoirs LKB et des tubes RIA
Informations de commande : (Non commercialisé en Amérique du Nord. Consultez votre revendeur local pour découvrir d’autres produits.)
- Le logiciel Thermo Scientific CQCS offre une traçabilité ISO 9000 et BPL/BPF.
- 11178410 BB-CQCS V3 de KR4i (1e centrifugeuse)
- 11178411 BB-CQCS V3 de KR4i supplémentaire
- 11178420 Lecteur de codes-barres pour PC
- 11178421 Lecteur de codes-barres pour centrifugeuse
Spécification
| Yes | |
| 24 programmes , mot de passe individuel | |
| 4250rpm | |
| 25A | |
| 35,4 po | |
| Sealed buckets and microplate carriers are certified to IEC 1010-2-020 for biocontainment by CAMR™ Porton Down; Built-in imbalance detection and shutdown, guard barrier, dual lid interlock, current and overtemperature protection; Automatic rotor recognition prevents overspeed | |
| 78cm |
| £ 762 (346 kg) | |
| 6 x 1000 ml ; 12 x quin ou quad poches de sang | |
| 5735 x G | |
| 94.5cm | |
| 90cm | |
| 30,7 po | |
| KR4i Large Capacity Refrigerated Centrifuge |