Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Product Code. 16493449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16493449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16493449 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW016628
 Restricted Item
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Spezifikation
Chemical Name or Material L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H10O6
Quantity 1 g
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Formula Weight 178.14
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Crystals
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.