Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure haute performance
Shop All Masterflex ProductsDescription
Masterflex™ L/S Easy-Load Les têtes de pompe II pour tubulures à haute performance avec rétention automatique maintiennent la tubulure en place sans ajustement manuel— il vous suffit de charger la tubulure et de démarrer la pompe
- Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
- La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
- Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec acier inoxydable (SS) ou acier laminé à froid (CRS ) rotor choisir— CRS Pour une option économique, ou en acier inoxydable pour une durabilité et une résistance chimique accrues.
- Le modèle 77201-62 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
- Chaque tête de pompe pour tubes de pompe de précision haute performance accepte des tubes de différentes tailles L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35, et L/S™ 36. Affiche des débits de 1,7 à 2 900 ml/min (1 à 600 tr/min)
Specifications
Specifications
| Débit | 1.7 à 2900 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Pour les tubulures haute performance |
| Comprend | Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 15 in de long |
| Modèle | 77200-62 |
| Nbre de canaux | 1 |
| Nbre de rouleaux | 4 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Profondeur totale (métrique) | 7 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 12,1 cm |
| Largeur totale (métrique) | 12,7 cm |
| Show More |