Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure haute performance
Code produit 13214250 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,06 à 2300 ml/min.
1.7 à 2900 ml/min
Matériau du rouleau:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau du rouleau Conditionnement
13214250 0,06 à 2300 ml/min. Acier inoxydable 1 pièce
11746808 1.7 à 2900 ml/min Acier laminé à froid 1 pièce
11750869 1.7 à 2900 ml/min Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13214250 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7720060
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Masterflex™ L/S Easy-Load Têtes de pompe II pour tubes haute performance avec rétention automatique : maintiennent le tube en place en toute sécurité sans réglage manuel, il suffit —de charger le tube et de démarrer la pompe.
Masterflex™ L/S Easy-Load Les têtes de pompe II pour tubulures à haute performance avec rétention automatique maintiennent la tubulure en place sans ajustement manuel— il vous suffit de charger la tubulure et de démarrer la pompe
  • Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
  • La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
  • Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (ALF)—Choisissez ALF pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques
  • Le modèle 77201-62 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
  • Chaque tête de pompe pour tubulure de précision pour pompes haute performance accepte les tailles de tubulure L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 et L/S 18. Affiche des débits de 1,7 à 2 900 ml/min (1 à 600 tr/min)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 12,1 x 12,7 x 7 cm (H x l x P)
Débit 0,06 à 2300 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour tubulure de précision pour pompes
Comprend Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 38 cm (15 in) de long
Modèle 77200-60
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 4
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 7 cm
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Largeur totale (métrique) 12,7 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure Tubulure de précision
Type Tête de pompe Easy-Load II
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Sulfure de polyphénylène