Learn More
Heathrow Scientific™ Étaleur de cellules en L
Code produit 16320786 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500/paquet
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16320786 500/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16320786 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS8171B
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’étaleur de cellules en L favorise une dispersion lisse et contrôlée.
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
  • Emballage 10, stérile
  • Jetable
Spécification
Jetable Usage unique
Description Étaleur de cellules en L
Couleur Vert
Longueur (impériale) 5,7 in
Longueur (métrique) 14,6 cm
Conditionnement Sacs (50 x 10)
Quantité 500/paquet
Forme En L
Dimensions (impériale) 5,7 x 1,5 x 0,2 in
Dimensions (métrique) 14,6 x 3,8 x 0,4 cm
Matériau ABS
Type de produit Étaleur de cellules
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Microbiologie