Learn More
Microspec™ Écarteur en forme de L
Code produit 17845788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250
500
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17845788 250 250 pièces
17875588 500 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17845788 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur E7G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.25€
    29.65€ / 250 pièces
    Économisez 7.60€
    20% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éponges d'inoculation stériles en forme de L
  • Étaleurs en L
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Poche
  • EtO stérile
Spécification
Jetable Usage unique
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Emballé individuellement Microseal Sac
Quantité 250
Dimensions (impériale) 1,5 x 16,1 in
Dimensions (métrique) 39 x 410 mm
Matériau Plastique
Type de produit Étaleur d’inoculation