Learn More
Microspec™ Étaleurs en L
Code produit 15742125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500
7500
Type de produit:
Produit d’inoculation
Étaleur
Conditionnement:
500 pièces
7500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15742125 500 Produit d’inoculation 500 pièces
15732125 7500 Étaleur 7500 pièces
15752125 500 Étaleur 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15742125 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur E10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    25.88€ / 500 pièces
    Économisez 1.12€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comporte des bords lisses qui évite les déchirures et les creusements dans la gélose
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Idéal pour les comptages bactériens
Spécification
Jetable Usage unique
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Conditionnement Sachet Microseal
Quantité 500
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Type de produit Produit d’inoculation
Stérilité Fabrication aseptique