Learn More
Copan Diagnostics Étaleurs en L
Code produit 11726548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet de 500 épandeurs par boîte.
5/Paquet pelé, 1000 épandeurs/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11726548 1 paquet de 500 épandeurs par boîte. 500 pièces
11736548 5/Paquet pelé, 1000 épandeurs/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11726548 Fournisseur Copan Diagnostics Code fournisseur 174CS01
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étaleurs en L
Étaleurs en L en plastique
  • Permettent d’étaler des échantillons liquides
  • La surface du pied de l’étaleur est arrondie et totalement lisse ; Le plastique ne présente aucun bord rugueux ni aucune aspérité
  • Permettent de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface de plaques de gélose, sans avoir à entailler ni à découper le milieu de culture
  • Disponibles dans deux versions stériles à ouverture facile : cinq ou dix étaleurs par boîte
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques de culture
Quantité 1 paquet de 500 épandeurs par boîte.
Forme En L
Matériau Plastique
Type de produit Étaleur de cellules
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Conçu pour la répartition d’échantillons liquides. Permet de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ou découper le milieu de culture