Learn More
Fisherbrand™ Patères de rechange pour rack de séchage de laboratoire
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu, Vert |
| Capacité | Verrerie de laboratoire |
| Matériau | ABS |
| Positions | 1 |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Rack de séchage de laboratoire (120791 F) |
| Longueur (métrique) | Patères courtes : 137,16 x 10,16 x 19,81 mm ; Patères longues : 175,26 x 10,16 x 19,81 mm |
| Longueur (impériale) | Patères courtes : 5,4 x 0,4 x 0,78 po. ; patères longues : 6,9 x 0,4 x 0,78 in |
| Afficher plus |