Learn More
Fisherbrand™ Tabouret de laboratoire sur roulettes
Code produit 17786689 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type : Tabouret
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17786689 Type : Tabouret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17786689
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution simple pour de courtes périodes de travail assis. Il est réglable en hauteur et peut être facilement réglé à l’aide de l’anneau de dégagement rotatif.
  • Siège extra large de 40 cm de diamètre
  • Facile à nettoyer, peu d’entretien
  • Protection des bords rembourrés
Spécification
Type de produit Tabouret
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 460 à 630 mm
Réglable Hauteur réglable par anneau de dégagement pratique
Certifications/Conformité Marque GS pour la sécurité testée conformément à la norme DIN 68877
Finition Mousse en PU
À utiliser avec (application) Pour le travail en laboratoire effectué de façon sporadique
Matériau de la monture Aluminium poli
Comprend Siège, ressort à gaz, protection de ressort à gaz, base en étoile à 5 branches, roulettes
Type de levage Réglage de la hauteur de levage pneumatique par relâchement pratique de l’anneau
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège Réglable de 460 à 630 mm
Garantie 10 ans
Poids (métrique) 7 kg
Type de roue Roulettes souples pour sols durs
Largeur (métrique) 640 mm
Avec roulettes Oui
Afficher plus Afficher moins
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF