Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 11577273 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +50°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
11577273 -10°C à +50°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11577273
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètres à usage général / agitation pour une large application de besoins en laboratoire.
  • Avec graduations ambrées
  • Raccord fixe
  • Ampoule renforcée pour l’agitation
Spécification
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool rouge
Type de produit Thermomètre rempli de liquide
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (métrique) -10°C à +50°C
Subdivision 0,5°C