Learn More
Heathrow Scientific™ Support pour lingettes de laboratoire
Code produit 12387619 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation par vis
ruban adhésif double face
Dimensions (L x l x H):
118 x 122 x 84 mm
320 x 127 x 97 mm
Dimensions:
Petit
Grand
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Dimensions (L x l x H) Dimensions Conditionnement
12387619 Fixation par vis 320 x 127 x 97 mm Grand 1 pièce
12377619 ruban adhésif double face 118 x 122 x 84 mm Petit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12387619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.50€
    32.78€ / 1 pièces
    Économisez 6.72€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient des boîtes de lingettes de laboratoire telles que Kimwipes™ et d'autres grandes marques. Le support pour lingettes de laboratoire peut être installé partout où des lingettes de laboratoire sont nécessaires.
  • Les supports en acrylique transparent s’adaptent aux boîtes de petites ou grandes lingettes de laboratoire.
  • À fixer sur une étagère ou au mur.
  • La version plus petite se fixe avec du ruban adhésif double face et la version plus grande avec des vis.
  • Matériel de montage inclus.
Spécification
Type de produit Porte-Labwipe
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 320 x 127 x 97 mm
Capacité Lingettes de laboratoire
Matériau Acrylique
Mounting Fixation par vis
No. of Compartments 1
Product Style Chargement latéral
Comprend Matériaux de montage
Dimensions Grand