Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Code produit 10267172 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10267172 1200 ml 1 pièce
11380700 40 ml 1 pièce
10452195 80 ml 1 pièce
10228204 150 ml 1 pièce
10054744 300 ml 1 pièce
10491235 600 ml 1 pièce
10120840 2000 ml 1 pièce
10044744 120 ml 1 pièce
10694843 900 ml 1 pièce
10033692 750 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10267172 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7541000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs.–les flacons de 40 et 80 ml doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.5 po (1.3 cm) ; Les flacons plus grands doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.75 po (1.9 cm).
Facile à manipuler et rapide à charger
  • Verre borosilicaté plat
  • Les bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurent une étanchéité fiable sous vide
  • Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
  • Pas de petites pièces qui s’égarent facilement
  • Ouvertures larges
  • Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
  • Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,55 in
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon 1,9 cm
Capacité (métrique) 1200 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Compatible avec toutes les grandes marques d’équipement de lyophilisation
Hauteur (impériale) 9,44 in
Hauteur (métrique) 24 cm
Type de produit Flacon
Poids (impériale) 4 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 90,2 mm
Poids (métrique) 1,8 kg