Learn More
Beskrivelse
- Made of stainless-steel
- Allows a small fast-freeze flask bottom containing the sample to be placed inside a larger fast-freeze flask
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flask Holder |
| No. of Shelves | 0 |
| Material | Stainless Steel |
| Size | Small |
| For Use With (Application) | To prevent sample melt back |
| For Use With (Equipment) | For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411 |
| Width (English) | 3.45 in. |
| Height (English) | 5 in. |
| Height (Metric) | 12.7 cm |
| Weight (English) | 1 lb. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?