Includes
Un ensemble complet de flacons de 300 ml et un ensemble complet de flacons de 600 ml Fast-Freeze™, un adaptateur en acier inox de 0,75 po (1,9 cm) et un adaptateur coudé à 45° de 0,75 po (1,9 cm) en acier inox
Kit de verrerie pour lyophilisateurs FreeZone. Comprend un flacon Fast-Freeze complet de 600 ml (7540800), un flacon Fast-Freeze complet de 300 ml (7540600), un adaptateur droit en acier inox de 3/4 po (7547200) et un adaptateur coudé à 45º en acier inox de 3/4 po (7547600).
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 900 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Lyophilisateurs FreeZone |
| Comprend | Flacon Fast-Freeze complet 600 ml (Réf. de fabrication 7540800) flacon complet Fast-Freeze 300 ml (Réf. de fabrication 7540600), adaptateur droit SST 0,75 po (Réf. de fabrication 7547200), adaptateur coudé SST 45° 0,75 po (Réf. catalogue 7547600) |
| Type de produit | Kit de flasques |
| Jetable | Réutilisable |
| Mouth Style | Large |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 98,4 mm et 67,4 mm |
| Poids (métrique) | 2.3 kg |