Learn More
Beskrivelse
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator requires block of solid aluminum that includes stainless steel handles to lift block in and out of evaporator.
- Comprised of solid aluminum with stainless steel handles for lifting out of evaporator
- Comes with 0.21 in. (0.5cm) diameter port in upper left hand corner for insertion of temperature probe to monitor upper block temperature
- Multiple block variations available to suit tube size
- Custom blocks also available
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (English) Port | 0.21 in. |
| Diameter (Metric) Port | 5 mm |
| For Use With (Equipment) | RapidVap vertex dry evaporator |
| Holds | 50 Tubes (10 x 75 mm) |
| Material | Aluminum |
| No. of Places | 50 |
| Type | Block |
| Volume (Metric) | 3 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?