Learn More
Labconco™ Sachet de rechange pour filtre HEPA Bag-in / Bag Out
Sachet de rechange pour les filtres des balances et enceintes de récupération de poudre en vrac XPert et RXPert et des enceintes XPert Nano.
Description
Description
Sachet de rechange pour filtre HEPA Bag-in / Bag Out, 73 po de circonférence x 96 po de longueur (185.4 x 243.8 cm) à utiliser avec les systèmes et les stations Labconco 3-Ft XPert, ainsi que les systèmes et les stations 6-Ft XPert (2 requis pour 6-Ft).