Learn More
Labconco™ Rotors pour systèmes CentriVap™
Code produit 10344373 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
32 microtubes à centrifuger de 40 ml à 50 ml
40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou 100 tubes de 5 à 6 ml
44 tubes de 12 à 17 ml et 24 tubes de 16 à 17 ml
4 plaques standard ou 2 plaques Deep-well
72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10344373 40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou 100 tubes de 5 à 6 ml 1 pièce
10253323 132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml 1 pièce
10165462 4 plaques standard ou 2 plaques Deep-well 1 pièce
10309292 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml 1 pièce
10155462 32 microtubes à centrifuger de 40 ml à 50 ml 1 pièce
10334373 44 tubes de 12 à 17 ml et 24 tubes de 16 à 17 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10344373 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7455100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00€
    1443.05€ / 1 pièces
    Économisez 71.95€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
  • Les rotors en aluminium anodisé maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface
  • Deux tailles de trous sur les rotors 16-317-54 et 16-317-62 à -64 pour accueillir des tubes dont le dia. ext. diffère
  • La capacité maximale du tube pour un dia. ext. donné peut varier en fonction de la hauteur totale du tube
  • Les systèmes pour ADN et Proteomic CentriVap sont livrés avec un rotor pour concentrateur d’ADN (16-317-54) ; les systèmes pour acides sont livrés avec un rotor résistant à l’acide de 12-13 mm (16-108-450)
Pour éviter toute perte d’échantillon lors de la centrifugation, remplissez les tubes de 0,33 à 0,5 maximum.
Spécification
Matériau Aluminium anodisé
Type Rotor pour microcentrifugeuse
À utiliser avec (équipement) Système d’échantillons d’ADN CentriVap™
Capacité 40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou 100 tubes de 5 à 6 ml
Volume (métrique) 1,5 à 2 ml
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg