Learn More
Shamrock™ Distributeur d’étiquettes
Code produit 11790464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Conditionnement:
6m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11790464 6 m x 19 mm 6m
11760454 6 m x 13 mm 6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11790464 Fournisseur Shamrock™ Code fournisseur SHLT34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    53.32€ / 6m
    Économisez 128.68€
    70% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une résistance, une adhérence et un marquage accrus pour tous vos besoins en laboratoire. Le rouleau d’étiquettes Shamrock™ résiste à une large gamme de températures sur toutes les surfaces sèches, ne laisse aucun résidu et convient aux notati
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -180 à +280°C
  • Structure textile haute résistance ; la découpe n’est possible qu’avec des ciseaux
  • Pour applications cryogéniques, stockage dans un autoclave, un congélateur, un réfrigérateur ou une étuve
  • Marquage universel au stylo à bille ou au crayon de papier
Spécification
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Plage de températures (métrique) –180 à 280°C
Dimensions (L x l) 6 m x 19 mm
Longueur (métrique) 6 mm
Largeur (métrique) 19 mm