Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage
Code produit 13495226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Dimensions (L x l):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 25,4 mm
13,7 m x 19 mm
54,6 m x 25,4 mm
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
13495226 Vert 13,7 m x 19 mm 4 pièces
13465226 Jaune 13,7 m x 12,7 mm 6 pièces
13445226 Blanc 13,7 m x 12,7 mm 6 pièces
13475226 Vert 13,7 m x 12,7 mm 6 pièces
13415256 Blanc 54,6 m x 25,4 mm 3 pièces
13425236 Vert 13,7 m x 25,4 mm 3 pièces
13415236 Jaune 13,7 m x 25,4 mm 3 pièces
13485226 Jaune 13,7 m x 19 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13495226 Fournisseur Bel-Art™ Scienceware™ Code fournisseur F134820075
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adhère à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère Teflon™. Le ruban d’étiquetage Bel Art™ s’enlève sans laisser de résidu collant.
  • Idéal pour une utilisation avec Write-On™ Distributeurs de ruban d'étiquettes multi-rouleaux (F13472-0000 et F13473-0000)
  • Les inscriptions au crayon, stylo à bille ou marqueur à base de solvant resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Se compose de papier coloré avec un adhésif en résine de caoutchouc résistant à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à une température maximale de 157 º°C (315 º°F) pendant 30 minutes ou de º80 °C (º176 °F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu'à -80 º°C (-112 º°F).
  • Résiste à un cycle d'autoclavage à la vapeur ºà 121 °C (º250 °F) et à une irradiation gamma entre 13,0 et 45,0 kGy.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Auto-adhésif
Revêtement Aucun
Couleur Vert
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
Quantité 4/boîte
Plage de températures (métrique) –80°C à +157°C
Dimensions (L x l) 13,7 m x 19 mm
Longueur (impériale) 15 yd.
Longueur (métrique) 13,7 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19 mm