Learn More
Fisherbrand™ Labjack
Code produit 12750027 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12750027 25 kg 1 pièce
11745396 30 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12750027
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support exceptionnellement rigide et robuste sans poids excessif.
  • Fabriqués à des tolérances proches de l’aluminium avec vis de fonctionnement en acier inox
  • Les plaques ont un fini anodisé bleu
  • Conçu pour être totalement stable et exempt de mouvements à bascule
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 290 mm
Dimensions (L x l) 200 x 230 mm
Capacité (métrique) 25 kg
Type de produit Labjack
Description Charge max. de 25 kg
Quantité 1 de chaque