Learn More
KNF™ Pompe à membrane à vide Mini LABOPORT™ N96
Code produit 17113771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
7 LPM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
17113771 7 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17113771 Fournisseur KNF™ Code fournisseur 322806/000000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, très compacte et sans huile avec contrôle manuel de la vitesse pour ajuster la capacité de la pompe à votre application spécifique. Elle est dotée d’une tête PPS, d’une membrane revêtue de PTFE et de vannes FKM. Adaptée à une large gamme d’applications de laboratoire.
  • La tête PPS, les vannes FKM et la membrane revêtue de PTFE sont parfaites pour les vapeurs et gaz agressifs/corrosifs
  • Fonctionnement sans huile à 100 % pour le transfert, l’évacuation et la compression des gaz à l’état pur
  • Encombrement extrêmement faible permettant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Le contrôle de la vitesse de rotation intégré s’adapte à la pompe pour s’adapter à des applications spécifiques
  • Respectueuse de l’environnement
Spécification
Vide max. 97,5 torr
Dimensions (L x l x H) 6,2 x 3,0 x 4,7 in
Modèle N96
Débit 7 LPM
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Classification du boîtier IP40
Applications Extraction sur phase solide
Pression maximale 36,26 psi
Tension 100/240 V