Learn More
Bochem™ Pince pour statif standard revêtue de PVC Laboral
Code produit 10380341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 à 65 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10380341 15 à 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10380341 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur B08257658
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince du support
Matériau Laboral, PVC
Diamètre (métrique) 15 à 65 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Diamètre (métrique) intérieur 15 à 65 mm