Learn More
Bochem™ Noix de serrage carrées Laboral
Maintenez les pinces en place. Les noix de serrage carrées Laboral BOCHEM™ sont fournies avec des vis à six pans creux.
Marque: Bochem™ B08600121
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
- Avec vis à six pans creux
- Possibilité de combinaison pour le réglage de l’angle de 0 à 360°
Spécification
Vis Allen | |
Carré | |
1 de chaque |
Noix Laboral | |
de 12 à 13 mm |