Learn More
ZVG™ Lingettes de laboratoire et d'hygiène
Code produit 17813675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17813675 Blanc 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17813675 Fournisseur ZVG™ Code fournisseur 1651500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.02€
    43.27€ / 30 pièces
    Économisez 7.75€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces lingettes de laboratoire et d'hygiène, composées à 100 % de cellulose, sont ultra-douces pour les applications délicates et sont présentées dans une boîte distributrice pratique.
Ces doubles couches zetBox™ Les lingettes de laboratoire et d'hygiène sont absorbantes, non pelucheuses et ultra-douces. Grâce à leur boîtier distributeur pratique, ils sont parfaitement adaptés aux lavabos des hôtels et restaurants haut de gamme, ainsi qu'aux environnements industriels et commerciaux.
  • Fabriqué à partir de cellulose 100%
  • Pour les applications sensibles
Spécification
Type de produit Lingettes
Longueur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 22 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Quantité d’emballage 30 cajas de 150 toallitas cada una.
Épaisseur 2-ply