Learn More
Fisherbrand™ Supports élévateurs de laboratoire
Product Code. 11517023 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40 à 145 mm (Plaque supérieure)
50 à 270 mm (Plaque supérieure)
60 à 450 mm (Plaque supérieure)
Longueur (métrique) de la base:
110 mm
170 mm
280 mm
Largeur (métrique) de la base:
100 mm
160 mm
260 mm
Capacité (métrique):
15 kg
25 kg
35 kg
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Hauteur (métrique) Longueur (métrique) de la base Largeur (métrique) de la base Capacité (métrique) Unit Size
11517023 60 à 450 mm (Plaque supérieure) 280 mm 260 mm 35 kg 1 pièce
11597013 40 à 145 mm (Plaque supérieure) 110 mm 100 mm 15 kg 1 pièce
11507023 50 à 270 mm (Plaque supérieure) 170 mm 160 mm 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11517023
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Un réglage précis de la hauteur est possible en tournant un bouton. Les supports élévateurs pour laboratoire Fisherbrand™ sont fabriqués en alliage d’aluminium avec une vis de levage en acier inox.
  • Le bouton en plastique actionne le mécanisme de levage à effet ciseau
  • L’une ou l’autre des plaques peut être utilisée comme base
  • Disponibles en plusieurs dimensions de plaque
Specifications
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 60 à 450 mm (Plaque supérieure)
Longueur (métrique) de la base 280 mm
Largeur (métrique) de la base 260 mm
Capacité (métrique) 35 kg
Comprend Vis de montée en acier inoxydable
Type de produit Elift de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Tige de support de 12 mm de diamètre
Quantité 1 de chaque