Description
- Forme haute, sans couvercle
- Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique
- Résistant au HF et au CI2 en dessous de 500°C et au HCl
- La capacité et les dimensions sont approximatives
- La plage de températures de fonctionnement allant jusqu’à 350°C garantit une longue durée de vie du creuset
- Dans le laboratoire d’analyse, les creusets en nickel fournissent une solution à faible coût
- Peut être utilisé pour la recherche, les expériences, l’analyse chimique, les tests, le contrôle qualité et l’enseignement
Spécification
Spécification
| Matériau | Nickel |
| Température max. (métrique) | 350°C |
| Quantité | Chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Product Type | Creuset de laboratoire |