Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Code produit 15841658 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Réglé:
Grille
Oui
Nbre de pages:
100
200
Conditionnement:
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de couvercle Réglé Nbre de pages Conditionnement
15841658 Bleu Grille 100 6 pièces
15811668 Rouge Oui 200 6 pièces
15801668 Rouge Oui 100 6 pièces
15891658 Rouge Grille 200 6 pièces
15881658 Rouge Grille 100 6 pièces
15861658 Bleu Oui 100 6 pièces
15851658 Bleu Grille 200 6 pièces
15871658 Bleu Oui 200 6 pièces
15831658 Noir Oui 200 6 pièces
15821658 Noir Oui 100 6 pièces
15811658 Noir Grille 200 6 pièces
15801658 Noir Grille 100 6 pièces
16216870 Vert Grille 100 6 pièces
16226870 Vert Grille 200 6 pièces
16236870 Vert Oui 100 6 pièces
16246870 Vert Oui 200 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15841658
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conservez vos informations en toute sécurité et de manière bien organisée grâce à ces cahiers de laboratoire. Ils sont idéaux pour diverses applications, notamment l'enregistrement de données de recherche, les procédures expérimentales, la conception et le développement d'idées.
  • Les pages exemptes d’acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
  • Se déplie à plat.
  • Chaque livre contient des données utilisateur, des instructions pour le cahier d'ordinateur, une table des matières, un tableau périodique et des tables de conversion.
  • Le ruban marque-page vous permet de retrouver rapidement votre page.
  • Les housses de toutes les versions sont imperméables et résistantes aux produits chimiques.
  • Les cahiers à lignes comportent des pages lignées de type universitaire pour faciliter la rédaction de rapports.
  • Tous les cahiers contiennent des tableaux périodiques et de conversion à la fin.
  • Ruban marqueur.
  • 8-1/2 x 11 in (218 x 281 mm)
Remarque : Les cahiers à lignes présentent une légère impression de lignes verticales. Les lignes sont à peine visibles – imprimées à seulement 30 %. Ces lignes verticales sont utiles si vous avez besoin d'ajouter des graphiques ou des dessins à la page.
Spécification
Matériau Carton/papier
Réglé Grille
Width (English) Page 8,5 in
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Bleu
Couleur de couvercle Bleu
Dimensions (L x l) 21,8 x 28,1 cm
Longueur (métrique) de page 27.9 cm
Largeur (métrique) de page 21.6 cm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Type de grille 6 mm (0,25 in)
Nbre de pages 100
Type de produit Ordinateur portable