Learn More
Heathrow Scientific™ Carnets de laboratoire
Code produit 11384035 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Bleu
Noir
Rouge
Réglé:
Grille
Oui
Nbre de pages:
100
200
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de couvercle Réglé Nbre de pages Conditionnement
11384035 Noir Grille 100 1 pièce
11394035 Bleu Grille 200 1 pièce
11304045 Rouge Oui 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384035 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS8610A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Consignez données de recherche, procédures expérimentales et idées de conception. Les cahiers de laboratoire contiennent des tableaux périodiques et de conversion à la fin.
  • Pages numérotées, sans acide
  • Comporte des espaces pour le titre, le numéro de projet, le numéro de livre, la date et la signature de certification
  • Les pages des cahiers sont lignées pour faciliter l’écriture du rapport
  • Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
  • Dimensions : 218 x 281 mm
  • 12/boîte
Spécification
Matériau Papier sans acide
Réglé Grille
Width (English) Page 8,5 in
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Noir
Couleur de couvercle Noir
Longueur (métrique) de page 218 mm
Largeur (métrique) de page 281 mm
Nbre de pages 100
Type de produit Ordinateur portable
Quantité 12/Cs.