Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Labtip
Description
Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Labtip standard sont fabriqués en polypropylène 100 % vierge. Ces cônes sont disponibles aux formats 10, 200, 300 et 1000 μl. Disponibles en transparent (10 μl et 300 μl), en jaune (200 μl) et en bleu (1000 μl), ces cônes pour le laboratoire général s’utilisent dans d’innombrables applications de transfert de liquides.
- Tailles les plus courantes utilisées dans un laboratoire : 10, 200, 300 et 1 000 μl
- Pointes essentielles sans filtre pour une utilisation générale en laboratoire
- Emballage non stérile dans les options sur portoir et en vrac
- Sur portoir, non stérile : 96 pointes/plateau, 10 plateaux/paquet
- En vrac - 1 000 pointes/sachet
- En vrac - 25 000 pointes/sachet
Spécification
Spécification
| Description | Labtip 200 |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Longueur (métrique) | 4.9 cm |
| Format | En vrac |
| Conditionnement | 1 000 pointes/sachet |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Gamme de produits | LabTip |
| Afficher plus |