Learn More
Corning™ Kit de démarrage pour pipeteur Lambda™ EliteTouch™
Code produit 16379921 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
16379921 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16379921 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    1019.56€ / 1 pièces
    Économisez 75.44€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le kit de démarrage pour pipeteur Corning™ Lambda™ EliteTouch™ a été conçu pour offrir les plus hauts niveaux d'ergonomie, de précision et de fiabilité.
Le kit de démarrage Corning Lambda EliteTouch contient 4 pipeteurs à volume variable dans les volumes les plus courants et universels (0,5-10 l, 2-20 μl, 20-200 μl et 100-1 000 μl), un support de pipettes pourμ 4 pipeteurs, 3 portoirs avec pointes et accessoires.
  • Pipeteur monocanal réf.™ catalogue™ 6051 Lambda EliteTouch, 0.5 à 10 μl
  • Pipeteur monocanal réf. catalogue 6052 Lambda EliteTouch, 2 à 20 μl
  • Pipeteur monocanal réf. catalogue 6055 Lambda EliteTouch, 20 à 200 μl
  • Pipeteur monocanal réf. catalogue 6056 Lambda EliteTouch, 100 à 1 000 μl
  • Support linéaire universel pour quatre pipeteurs monocanal n° 6066
  • Pointes de pipettes Corning μDeckWorks réf. catalogue 4134 (10 l)
  • Pointes de pipettes Corning DeckWorks réf. catalogue 4138 (200 μl)
  • Pointes de pipettes Corning DeckWorks réf. catalogue 4140 (1 000 μl)
  • 3 boutons-poussoirs colorées (4 kits)
En savoir plus sur l’Amérique du Nord
En savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Voir l’onglet Ressources ci-dessous pour plus de précisions.
’
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO8655
Autoclavable Autoclavable
Type à poignée Ergonomique
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda EliteTouch
Type Kit de démarrage
Type de doigt Ergonomique
Comprend 4 pipeteurs monocanal, support linéaire universel pour quatre pipeteurs monocanal, cônes de pipettes DeckWorks, 3 boutons poussoirs colorés (4 kits), accessoires
Quantité 1
Garantie 3 ans