Learn More
Motic™ Lame d’étalonnage à 4 points
Description
- À utiliser avec le logiciel Motic™ Images Plus 2.0 pour l’étalonnage
- Comprend 4 diamètres : 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm et 1,5 mm
Order Info
Dimensions et type de produit
Specifications
Specifications
| Type | Lame d’étalonnage |
| Diamètre (métrique) | 0,07, 0,15, 0,6, 1,5 mm |
| Quantité | 1 de chaque |