Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1 Explosive Subtances Transport Signs
Product Code. 11700204 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
100 mm
297 mm
Width (Metric):
100.00 mm
297.00 mm
Unit Size:
1 roll
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Height (Metric) Width (Metric) Unit Size
11700204 297 mm 297.00 mm Each
11730234 100 mm 100.00 mm 1 roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11700204 Supplier Brady™ Supplier No. 223551
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Spezifikation
Finish Gloss
Material Laminated Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Height (Metric) 297 mm
Thickness 0.099 mm
Width (Metric) 297.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Shape Diamond
Displayed Text 1
Color Black on Orange
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.