Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Panneaux et étiquettes
- Symboles de dangers chimiques
- Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Code produit 15484861 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
72 product options available for selection
| Code produit | Largeur (métrique) | Texte affiché | Modèle | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15484861 | 40 mm | Corrosif | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15414871 | 40 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15404871 | 100 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11598904 | 100 mm | Toxicité aiguë | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Toxicité aiguë | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11753889 | 50 mm | Toxicité aiguë | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Toxicité aiguë | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434871 | 70 mm | Toxicité aiguë | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15454851 | 100 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548884 | 100 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15464851 | 40 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 100/Bte | 20 pièces |
| 15368751 | 50 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15644237 | 50 mm | Gaz comprimé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15474851 | 70 mm | Gaz comprimé | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11763879 | 50 mm | Gaz comprimé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Gaz comprimé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15474861 | 100 mm | Corrosif | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548904 | 100 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15694217 | 50 mm | Corrosif | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11743889 | 50 mm | Corrosif | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15318761 | 50 mm | Corrosif | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15328751 | 50 mm | Explosifs | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Explosifs | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15494861 | 70 mm | Corrosif | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15338751 | 50 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15414861 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11548894 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15424861 | 40 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 11723889 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15398751 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434861 | 70 mm | Dangereux pour l’environnement aquatique | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15484851 | 100 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 11598884 | 100 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15494851 | 40 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15378751 | 50 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Danger pour la santé | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11783879 | 50 mm | Danger pour la santé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Danger pour la santé | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15404861 | 70 mm | Danger pour la santé | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 15424851 | 100 mm | Oxydant | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 15684207 | 100 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 11598874 | 100 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Oxydant | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxydant | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15434851 | 40 mm | Oxydant | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15444861 | 100 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 20/Bte | 4 pièces |
| 15358751 | 50 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxydant | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15444851 | 70 mm | Oxydant | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11598894 | 100 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15454861 | 40 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 11733889 | 50 mm | Danger respiratoire | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Danger respiratoire | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15308761 | 50 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Danger respiratoire | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte | 250 pièces |
| 15464861 | 70 mm | Danger respiratoire | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
| 11548874 | 100 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Inflammable | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque | 250 pièces |
| 11743879 | 50 mm | Inflammable | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 1 de chaque | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Inflammable | Rouleau continu, 250 symboles (hors étiquettes)/rouleau | 1 de chaque | 250 pièces |
| 15404851 | 40 mm | Inflammable | Monté sur carte | 20/paquet | 20 pièces |
| 15464841 | 40 mm | Explosifs | Monté sur carte | 20/Bte | 20 pièces |
| 15414851 | 70 mm | Inflammable | Monté sur carte | 6/paquet | 6 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Product Code.
15484861
Supplier
Brady™
Supplier No.
811715
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Utilisez le code promo 28009
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
14.57 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Description
- Étiquettes en losange auto-adhésives
- Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
- Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1808-40 *40-B7541-CRD |
| Finition | Brillant |
| Comprend | 20 Labels/Card |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 20/paquet |
| Modèle | Monté sur carte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Sensible à la pression |
| Description | Polyester laminé |
| Type de montage | Self-adhesive |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (impériale) | 1.57 in. |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Température max. (impériale) | 230°F |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température (impériale) min. | -40°F |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Largeur (impériale) | 1.57 in. |
| Largeur (métrique) | 40 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +230°F |
| Langues | Universal |
| Texte affiché | Corrosif |
| Type de produit | Symbole SGH |
| Couleur | Noir sur blanc |
| Show More Show Less |