Learn More
Slice™ Grands ciseaux (pointe arrondie)
Description
- Oxyde de zirconium Slice™ lames de sécurité
- Poignée en nylon renforcée et résistante avec poignées au toucher doux
- Plus sûr que les ciseaux traditionnels
- Finger-friendly™ Le bord dure 11 fois plus longtemps que le métal
- Conception ambidextre
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Lames sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
- Les lames chimiquement inertes ne rouillent jamais
- Exempt d’huile, de lubrifiant et d’entretien
- Ciseaux sans plomb, BPA et phtalate
- Léger et compact
- Les lames sont faciles à nettoyer et ne nécessitent aucun entretien
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longueur (impériale) | 7,87 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | GFN, TPE, acier inox, oxyde de zirconium |
| Dimensions | Grand |
| Couleur | Blanc / orange |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | lame de sécurité en oxyde de zirconium |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (impériale) | 3,21 oz. |
| Afficher plus |