Learn More
Heathrow Scientific™ Cryo-Babies™ laser
Code produit 16488770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2380 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16488770 Blanc 2380 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488770 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur LCRY2380
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces étiquettes laser Cryo-Babies™ résistent à la fois aux conditions de stockage cryogénique à long terme et au stockage en congélateur conventionnel.Elles sont également chimiquement inertes avec un adhésif résistant aux solvants qui adhère aux flacons cryogéniques, aux microtubes, aux tubes à essai, aux flacons en verre, aux béchers et aux supports métalliques.
  • Résistance à la °température : -196 °C à +150 °C
  • LN2 en phase liquide et vapeur, bains-marie à 100 °C, autoclavage et étuves à température modérée jusqu'à 150 °C.
  • Chimiquement inerte, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
  • Adhère à la plupart des plastiques (tubes 100 % PP vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller, ni se détériorer
  • Les feuilles d'étiquettes n'encrassent pas les imprimantes. Matériau polyoléfine flexible et adhésif acrylique.
  • La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
  • 20 feuilles/paquet
  • Autoclavable
  • Jetable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Feuille
Matériau Polyoléfine
Print Technology Laser
Type de produit Etiquette cryogénique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes de 0,5 ml
Étiquettes par rangée 7
Étiquettes par feuille 119
Nb par paquet 2380/Pk.
Plage de températures (impériale) -320,8 °F à +302 °F
Plage de températures (métrique) -196°C à +150°C
Dimensions (L x l) 24 x 13 mm (0,94 x 0,5 in)
Longueur (impériale) 0,94 po
Longueur (métrique) 24 mm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 13 mm